M8439
L-Metionina
Sinônimo(s):
Ácido L-2-amino-4-(metiltio)butanoico, Ácido (S)-2-amino-4-(metilmercapto)butírico
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
non-animal source
Ensaio
≥99%
forma
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, heavy metals, trace metals, residual solvents, tested
pf
284 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
H2O: 50 mg/mL
adequação
suitable for manufacturing use
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
atividade externa
cytotoxicity, tested
cadeia de caracteres SMILES
CSCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
chave InChI
FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
Informações sobre genes
rat ... Ggt1(116568)
Descrição geral
Programa M-Clarity
Nosso abrangente portfólio de produtos químicos de processo a montante não apenas fornece aos fabricantes biofarmacêuticos matérias-primas de alta qualidade para a produção de terapias clássicas e novas, mas também os ajuda a chegar mais rapidamente ao mercado e a simplificar os desafios regulatórios. Confie em nós para oferecer transparência na cadeia de suprimentos e em nossa prospecção fiável no mundo inteiro, agilizando a qualificação do seu produto com o melhor suporte regulatório e atendimento do setor.
Aplicação
Informações legais
Aplicação
substituído por
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.