359009
Cerium(IV) sulfate
Sinônimo(s):
Ceric sulfate, Cerium disulfate
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
Nível de qualidade
adequação da reação
core: cerium
reagent type: catalyst
densidade
3.01 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ce+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ce.2H2O4S/c;2*1-5(2,3)4/h;2*(H2,1,2,3,4)/q+4;;/p-4
chave InChI
VZDYWEUILIUIDF-UHFFFAOYSA-J
Aplicação
- Selective oxidation of secondary alcohols to the corresponding ketones using sodium bromate as the oxidant.
- Direct sulfonation of methane with sulfur trioxide to methanesulfonic acid in sulfuric acid.
- Synthesis of 14-aryl- or 14-alkyl-14H-dibenzo[aj]xanthenes from the condensation of 2-naphthol and aldehydes under solvent-free and microwave conditions.
- Preparation of spherical-like nanoparticles CeO2 nanoparticles for NO reductions reactions
- Oxidizing agent
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3