W314609
2,2′-(Dithiodimethylene)difuran
≥95%, FG
Sinônimo(s):
Furfuryl disulfide, Coffee difuran, Difurfuryl disulfide
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensaio
≥95%
índice de refração
n20/D 1.585 (lit.)
p.e.
112-115 °C/0.5 mmHg (lit.)
pf
10-11 °C (lit.)
densidade
1.233 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
cabbage; coffee; meaty; onion; roasted; sulfurous
cadeia de caracteres SMILES
C(SSCc1ccco1)c2ccco2
InChI
1S/C10H10O2S2/c1-3-9(11-5-1)7-13-14-8-10-4-2-6-12-10/h1-6H,7-8H2
chave InChI
CBJPZHSWLMJQRI-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?