W285803
Phenethyl alcohol
≥99%, FCC, FG
Sinônimo(s):
2-Phenylethanol, β-PEA, 2-Phenylethyl alcohol, Benzyl carbinol, PEA
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
densidade de vapor
4.21 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 58 °C)
Ensaio
≥99%
índice de refração
n20/D 1.5317 (lit.)
pb
219-221 °C/750 mmHg (lit.)
pf
−27 °C (lit.)
densidade
1.020 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
honey; floral; rose
cadeia de caracteres SMILES
OCCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
chave InChI
WRMNZCZEMHIOCP-UHFFFAOYSA-N
recomendado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
215.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
102 °C - closed cup