W278505
2-Nonanone
≥99%, FCC, FG
Sinônimo(s):
Heptyl methyl ketone
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥99%
índice de refração
n20/D 1.421 (lit.)
p.e.
192 °C/743 mmHg (lit.)
pf
−21 °C (lit.)
densidade
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
green; herbaceous; fruity; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC(C)=O
InChI
1S/C9H18O/c1-3-4-5-6-7-8-9(2)10/h3-8H2,1-2H3
chave InChI
VKCYHJWLYTUGCC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Antifungal activity of bio-active cell-free culture extracts and volatile organic compounds (VOCs) synthesised by endophytic fungal isolates of Garden Nasturtium.: This research highlights the antifungal properties of 2-Nonanone, demonstrating its potential in biological control and offering an alternative to chemical pesticides in agricultural practices (Santra et al., 2024).
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
147.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
64 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?