Documentos Principais
W447704
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-methyl-1,3-dioxolane-2-acetate
≥99%
Sinônimo(s):
Fructone, apple Ketal, 2-Methyl-1,3-dioxolane-2-acetic acid ethyl ester, Applinal, Ethyl 2-methyldioxolan-2-yl acetate, Jasmaprunat, NSC 6537
Selecione um tamanho
W447704-SAMPLE-K
R$ 334,00
1 KG
R$ 495,00
5 KG
R$ 1.197,00
R$ 334,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W447704-SAMPLE-K
R$ 334,00
1 KG
R$ 495,00
5 KG
R$ 1.197,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H14O4
Número CAS:
Peso molecular:
174.19
Número FEMA:
4477
Beilstein:
130164
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
R$ 334,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
Ensaio
≥99%
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
apple; fruity; sweet
cadeia de caracteres SMILES
O=C(OCC)CC1(C)OCCO1
InChI
1S/C8H14O4/c1-3-10-7(9)6-8(2)11-4-5-12-8/h3-6H2,1-2H3
chave InChI
XWEOGMYZFCHQNT-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Exoneração de responsabilidade
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
197.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
92 °C - Pensky-Martens closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)