Documentos Principais
W246830
Sigma-Aldrich
Isoeugenol
natural, 99%, FG
Sinônimo(s):
2-Methoxy-4-propenylphenol
Selecione um tamanho
W246830-SAMPLE-K
R$ 376,00
1 KG
R$ 1.069,00
R$ 376,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W246830-SAMPLE-K
R$ 376,00
1 KG
R$ 1.069,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3OC6H3(CH=CHCH3)OH
Número CAS:
Peso molecular:
164.20
Número FEMA:
2468
Beilstein:
1909602
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
4.004
NACRES:
NA.21
R$ 376,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
fonte biológica
Betel leaf oil
Nível de qualidade
300
400
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
densidade de vapor
>1 (vs air)
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99%
composição
contains IFRA and EU 1223/2009 restricted Isoeugenol
índice de refração
n20/D 1.575 (lit.)
p.e.
132 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
1.083 g/mL at 25 °C
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
isoeugenol
Organoléptico
clove; woody; spicy; smoky; sweet
cadeia de caracteres SMILES
OC1=CC=C(/C=C/C)C=C1OC
InChI
1S/C10H12O2/c1-3-4-8-5-6-9(11)10(7-8)12-2/h3-7,11H,1-2H3/b4-3+
chave InChI
BJIOGJUNALELMI-ONEGZZNKSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Isoeugenol is an isomer of eugenol found in essential oils, soaps, wine, monsoon coffee, and various herbs and plants. It acts as a flavoring and storage agent, and has antioxidant properties. [1] It is used to produce vanillin, essential oils, flavorings, and perfumes. [2] It is an essential oil ingredient, recognized as GRAS (generally recognized as safe) and approved as a food flavoring agent. [3]
Aplicação
Isoeugenol is used as a starting material to produce vanillin through a biological process. [4]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
233.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
112 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Isolation and identification of a novel strain of Pseudomonas chlororaphis capable of transforming isoeugenol to vanillin
Kasana RC, et al.
Current Microbiology, 54, 457-461 (2007)
A comparative study of the antioxidant/prooxidant activities of eugenol and isoeugenol with various concentrations and oxidation conditions
Atsumi T, et al.
Toxicology in vitro, 19(8), 1025-1033 (2005)
Isoeugenol significantly inactivates Escherichia coli O157: H7, Salmonella enterica, and Listeria monocytogenes in refrigerated tyndallized pineapple juice with added Yucca schidigera extract
Thomas-Popo E, et al.
Food Control, 106, 106727-106727 (2019)
Synthesis and Antimicrobial Activity of Isoeugenol Hybrid Derivatives
Gangan VD, et al.
International Journal of Scientific Research, 4(2), 886-891 null
Anne S Kienhuis et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 147(1), 68-74 (2015-06-07)
Currently, hazard characterization of skin sensitizers is based on data obtained from studies examining single chemicals. Many consumer products, however, contain mixtures of sensitizers that might interact in such a way that the response induced by a substance is higher
Artigos
The EU’s definition of natural flavors is under review as GMM use in fermentation raises questions. Learn how regulations and consumer perceptions may shift.