108731
2-Nonanone
≥99%
Sinônimo(s):
Heptyl methyl ketone
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
≥99%
índice de refração
n20/D 1.421 (lit.)
p.e.
192 °C/743 mmHg (lit.)
pf
−21 °C (lit.)
densidade
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC(C)=O
InChI
1S/C9H18O/c1-3-4-5-6-7-8-9(2)10/h3-8H2,1-2H3
chave InChI
VKCYHJWLYTUGCC-UHFFFAOYSA-N
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
147.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
64 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?