136913
3-Octanone
≥98%
Sinônimo(s):
Ethyl amyl ketone, Ethyl pentyl ketone
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.415 (lit.)
pb
167-168 °C (lit.)
densidade
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC(=O)CC
InChI
1S/C8H16O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h3-7H2,1-2H3
chave InChI
RHLVCLIPMVJYKS-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
123.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
51 °C - closed cup