Documentos Principais
W233706
Sigma-Aldrich
p-Cresol
≥99%, FG
Sinônimo(s):
4-Methylphenol
Selecione um tamanho
W233706-SAMPLE-K
R$ 373,00
1 KG
R$ 586,00
5 KG
R$ 1.820,00
10 KG
R$ 2.900,00
25 KG
R$ 6.767,00
R$ 373,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W233706-SAMPLE-K
R$ 373,00
1 KG
R$ 586,00
5 KG
R$ 1.820,00
10 KG
R$ 2.900,00
25 KG
R$ 6.767,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H4OH
Número CAS:
Peso molecular:
108.14
Número FEMA:
2337
Beilstein:
1305151
Número CE:
Conselho da Europa nº:
619
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
4.028
NACRES:
NA.21
R$ 373,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
FDA
densidade de vapor
3.72 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99%
Formulário
solid or liquid
temperatura de autoignição
1038 °F
Lim. expl.
1 %
1.1 %, 150 °F
p.e.
202 °C (lit.)
pf
32-34 °C (lit.)
densidade
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
phenolic
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H8O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5,8H,1H3
chave InChI
IWDCLRJOBJJRNH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
p-Cresol is a simple monophenolic aroma compound[1][2] that occurs naturally in buckwheat honey.[3] It is one of the main volatile compounds responsible for the sheepy-muttony aroma in ovine fats.[4] p-Cresol is also reported to be responsible for the undesirable cowy/barny flavor in nonfat dry milk (NDM).[5]
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
186.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
86 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
o-Cresol analytical standard
Supelco
36922
o-Cresol
o-Cresol for synthesis
Sigma-Aldrich
8.09692
o-Cresol
m-Cresol for synthesis
Sigma-Aldrich
8.09691
m-Cresol
4-Ethylphenol ≥98%, FG
Sigma-Aldrich
W315605
4-Ethylphenol
Food phenolics, pros and cons: a review
Umar Lule S & Xia W
Food Reviews International, 21(4), 367-388 (2005)
Volatile alkylphenols and thiophenol in species?related characterizing flavors of red meats
a J & Lindsay RC
Journal of Food Science, 56(5), 1197-1202 (1991)
Simple phenol and phenolic compounds in food flavor
Maga JA & Katz I.
Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 10(4), 323-372 (1978)
Yonca Karagül-Yüceer et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 50(2), 305-312 (2002-01-10)
Nonfat dry milk (NDM) is widely used both as an ingredient in other preparations and for direct consumption. Flavor quality of NDM is a critical parameter because it can directly impact final product quality. Flavors can be formed in NDM
Francois Brial et al.
Cell reports, 30(7), 2306-2320 (2020-02-23)
Exposure to natural metabolites contributes to the risk of cardiometabolic diseases (CMDs). Through metabolome profiling, we identify the inverse correlation between serum concentrations of 4-cresol and type 2 diabetes. The chronic administration of non-toxic doses of 4-cresol in complementary preclinical