Documentos Principais
W254430
Sigma-Aldrich
2-Heptanone
greener alternative
natural, 98%, FG
Sinônimo(s):
Methyl pentyl ketone
Selecione um tamanho
W254430-SAMPLE-K
R$ 347,00
500 G
R$ 2.348,00
1 KG
R$ 3.943,00
R$ 347,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W254430-SAMPLE-K
R$ 347,00
500 G
R$ 2.348,00
1 KG
R$ 3.943,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)4COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
114.19
Número FEMA:
2544
Beilstein:
1699063
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
7.002
NACRES:
NA.21
R$ 347,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Nível de qualidade
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
densidade de vapor
3.94 (vs air)
pressão de vapor
2.14 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
98%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
739 °F
Lim. expl.
1.11 %, 65 °F
7.9 %, 121 °F
características do produto alternativo mais ecológico
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
índice de refração
n20/D 1.408 (lit.)
p.e.
149-150 °C (lit.)
pf
−35 °C (lit.)
densidade
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
categoria alternativa mais ecológica
Organoléptico
creamy; waxy; cheesy; fruity
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC(C)=O
InChI
1S/C7H14O/c1-3-4-5-6-7(2)8/h3-6H2,1-2H3
chave InChI
CATSNJVOTSVZJV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is Biobased and thus aligns with "Less Hazardous Chemical Syntheses" and "Use of Renewable Feedstocks".
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
105.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
41 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
M A Kotterman et al.
Gene therapy, 22(2), 116-126 (2014-12-17)
Gene delivery vectors based on adeno-associated viruses (AAV) have exhibited promise in both preclinical disease models and human clinical trials for numerous disease targets, including the retinal degenerative disorders Leber's congenital amaurosis and choroideremia. One general challenge for AAV is
Daniel Boloc et al.
PloS one, 10(8), e0135307-e0135307 (2015-08-13)
Retinitis pigmentosa (RP) is a highly heterogeneous genetic visual disorder with more than 70 known causative genes, some of them shared with other non-syndromic retinal dystrophies (e.g. Leber congenital amaurosis, LCA). The identification of RP genes has increased steadily during
Miriam Kolko et al.
Molecular vision, 20, 511-521 (2014-05-03)
To investigate the significance of calcium-independent phospholipase A₂, group VIA (iPLA2-VIA), in RPE cell survival following responses to sodium iodate (SI) in cell cultures. The human retinal pigment epithelium (RPE) cell line (ARPE-19) cells and primary mouse-RPE cultures were treated
P N Valdmanis et al.
Oncogene, 34(1), 94-103 (2013-12-10)
Mice in which lung epithelial cells can be induced to express an oncogenic Kras(G12D) develop lung adenocarcinomas in a manner analogous to humans. A myriad of genetic changes accompany lung adenocarcinomas, many of which are poorly understood. To get a
S Böttcher et al.
Food chemistry, 169, 492-498 (2014-09-23)
The aim of the present study was to evaluate the off-flavour masking potential of pea dextrin (PD) in emulsions rich in ω-3 and ω-6-fatty acids in comparison with maltodextrin (MD) and 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin (HPBCD). After optimisation of the homogenisation procedure, stable
Artigos
The EU’s definition of natural flavors is under review as GMM use in fermentation raises questions. Learn how regulations and consumer perceptions may shift.