grau
natural
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.3919 (lit.)
n20/D 1.392
pb
90-92 °C (lit.)
densidade
0.806 g/mL at 20 °C
0.804 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
chocolate; coffee
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)C(C)CC
InChI
1S/C5H10O/c1-3-5(2)4-6/h4-5H,3H2,1-2H3
chave InChI
BYGQBDHUGHBGMD-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
23.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
-5 °C