Documentos
W238920
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethyl-5-heptenal
mixture of isomers, natural, FG
Sinônimo(s):
Melon aldehyde, Melonal
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2C=CHCH2CH2CH(CH3)CHO
Número CAS:
Peso molecular:
140.22
Número FEMA:
2389
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
5.074
NACRES:
NA.21
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.444 (lit.)
pb
116-124 °C/100 mmHg (lit.)
densidade
0.851 g/mL at 25 °C
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
cucumber; green; melon; sweet; watermelon
cadeia de caracteres SMILES
CC(CC\C=C(\C)C)C=O
InChI
1S/C9H16O/c1-8(2)5-4-6-9(3)7-10/h5,7,9H,4,6H2,1-3H3
chave InChI
YGFGZTXGYTUXBA-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
  • Biocompatibility Studies.: The biocompatibility of "2,6-Dimethyl-5-heptenal" is also a subject of research, particularly in applications involving direct contact with consumers, such as in cosmetics and personal care products. These studies ensure that the compound does not cause adverse reactions when used in skincare and cosmetic products (DOI: 10.1021/jf200466e).
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
143.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
62 °C