Documentos Principais
W322202
Sigma-Aldrich
Phenethyl octanoate
≥99%
Sinônimo(s):
Phenethyl caprylate
Selecione um tamanho
W322202-SAMPLE
R$ 334,00
100 G
R$ 656,00
1 KG
R$ 1.831,00
R$ 334,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W322202-SAMPLE
R$ 334,00
100 G
R$ 656,00
1 KG
R$ 1.831,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)6CO2CH2CH2
Número CAS:
Peso molecular:
248.36
Número FEMA:
3222
Número CE:
Conselho da Europa nº:
10884
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.262
NACRES:
NA.21
R$ 334,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
fonte biológica
synthetic
grau
Halal
Agency
meets purity specifications of JECFA
Ensaio
≥99%
índice de refração
n20/D 1.483 (lit.)
p.e.
295-296 °C (lit.)
densidade
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
waxy; fruity; wine-like
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC(=O)OCCc1ccccc1
InChI
1S/C16H24O2/c1-2-3-4-5-9-12-16(17)18-14-13-15-10-7-6-8-11-15/h6-8,10-11H,2-5,9,12-14H2,1H3
chave InChI
ASETYIALRXDVDF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Exoneração de responsabilidade
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)