M33476
2-Methylbutyraldehyde
95%
Sinônimo(s):
α-Methyl-n-butanal, α-Methylbutanal, α-Methylbutyric aldehyde, (±)-2-Methylbutanal, 2-Ethylpropanal, 2-Formylbutane, 2-Methylbutanal
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.3919 (lit.)
p.e.
90-92 °C (lit.)
densidade
0.806 g/mL at 20 °C
0.804 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)C(C)CC
InChI
1S/C5H10O/c1-3-5(2)4-6/h4-5H,3H2,1-2H3
chave InChI
BYGQBDHUGHBGMD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- 2-amino-3-cyanopyridine derivatives via multicomponent condensation with various acetophenones and malononitrile in the presence of ammonium acetate.[1]
- N,N-Diethyl-2-methyl-1-butanamine by reacting with diethylamine via Rh-catalyzed reductive amination reaction in the presence of molecular hydrogen.[2]
- α-(2-Methylbutylidene)benzeneacetonitrile by condensation reaction with benzyl cyanide using tricyclic strong nonionic Lewis bases.[3]
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
23.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
-5 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?