Documentos Principais
W243914
Sigma-Aldrich
Ethyl hexanoate
greener alternative
natural, ≥98%, FCC, FG
Sinônimo(s):
Caproic acid ethyl ester, Ethyl caproate
Selecione um tamanho
W243914-SAMPLE-K
R$ 387,00
1 KG
R$ 628,00
4 KG
R$ 1.973,00
9 KG
R$ 2.815,00
R$ 387,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W243914-SAMPLE-K
R$ 387,00
1 KG
R$ 628,00
4 KG
R$ 1.973,00
9 KG
R$ 2.815,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)4COOC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
144.21
Número FEMA:
2439
Beilstein:
1701293
Número CE:
Conselho da Europa nº:
310
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.060
NACRES:
NA.21
R$ 387,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
grau
FG
Halal
Kosher
natural
Nível de qualidade
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
densidade de vapor
5 (vs air)
Ensaio
≥98%
características do produto alternativo mais ecológico
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
índice de refração
n20/D 1.407 (lit.)
p.e.
168 °C (lit.)
densidade
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
categoria alternativa mais ecológica
Organoléptico
banana; green; fruity; waxy; pineapple; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-6-7-8(9)10-4-2/h3-7H2,1-2H3
chave InChI
SHZIWNPUGXLXDT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Aplicação
  • Formation of Key Aroma Compounds During 30 Weeks of Ripening in Gouda-Type Cheese Produced from Pasteurized and Raw Milk.: The study investigates the formation of key aroma compounds, including ethyl hexanoate, during the ripening of Gouda-type cheese. The results provide insights into the ripening process and its impact on cheese flavor development (Duensing et al., 2024).
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
127.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
53 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Clémentine Lauverjat et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 57(21), 9878-9887 (2009-10-13)
Physicochemical properties (partition and diffusion coefficients) involved in the mobility and release of salt and aroma compounds in model cheeses were determined in this study. The values of NaCl water/product partition coefficients highlighted interactions between proteins and NaCl. However, these
Da-Mi Jung et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 51(1), 200-205 (2002-12-28)
Changes in the volatility of selected flavor compounds in the presence of nonvolatile food matrix components were studied using headspace solid-phase microextraction (HS-SPME) combined with GC-MS quantification. Time-dependent adsorption profiles to the SPME fiber and the partition coefficients between different
John C Beaulieu et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 55(23), 9503-9513 (2007-10-20)
Changes in post-cutting volatiles, quality, and sensory attributes during fresh-cut storage (4 degrees C) of cantaloupe (Cucumis melo L. var. Reticulatus, Naudin, cv. 'Sol Real') harvested at four distinct maturities (1/4-, 1/2-, 3/4-, and full-slip) were investigated after 0, 2
J C Bohlscheid et al.
Journal of applied microbiology, 102(2), 390-400 (2007-01-24)
To study the impact of assimilable nitrogen, biotin and their interaction on growth, fermentation rate and volatile formation by Saccharomyces. Fermentations of synthetic grape juice media were conducted in a factorial design with yeast assimilable nitrogen (YAN) (60 or 250
Hélène J Giroux et al.
Journal of microencapsulation, 28(5), 337-343 (2011-07-09)
Aroma-loaded nanoparticles (d < 300 nm) were prepared by cross-linking denatured whey protein through pH-cycling. The effect of nanoparticulation conditions and aroma concentration on the physicochemical characteristics of nanoparticles and aroma release profile was studied. Better retention of aroma was observed when ethyl