148962
Ethyl hexanoate
≥99%
Sinônimo(s):
Caproic acid ethyl ester, Ethyl caproate
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
5 (vs air)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.407 (lit.)
pb
168 °C (lit.)
densidade
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-6-7-8(9)10-4-2/h3-7H2,1-2H3
chave InChI
SHZIWNPUGXLXDT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
127.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
53 °C - closed cup