W218618
Butyl butyrate
≥98%, FCC, FG
Sinônimo(s):
Butanoic acid butyl ester, Butyl butanoate
Selecione um tamanho
R$ 233,00
Previsão de entrega em18 de março de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 233,00
Previsão de entrega em18 de março de 2025
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.406 (lit.)
p.e.
164-165 °C (lit.)
densidade
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
green; fruity; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CCCCOC(=O)CCC
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-7-10-8(9)6-4-2/h3-7H2,1-2H3
chave InChI
XUPYJHCZDLZNFP-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
124.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
51.6 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?