Key Documents
W219908
Sigma-Aldrich
Butyl heptanoate
≥98%
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)5CO2(CH2)3CH3
Número CAS:
Peso molecular:
186.29
Número FEMA:
2199
Número CE:
Conselho da Europa nº:
363
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.091
fonte biológica
synthetic
conformidade reg.
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.421 (lit.)
pb
226 °C (lit.)
pf
−67.5 °C (lit.)
densidade
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Organoléptico
apple; marigold; herbaceous
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCC(=O)OCCCC
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-5-7-8-9-11(12)13-10-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
chave InChI
YPQSPODHFDGVAC-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)