Documentos Principais
W257206
Sigma-Aldrich
Hexyl hexanoate
≥97%, FG
Sinônimo(s):
Hexyl caproate
Selecione um tamanho
W257206-SAMPLE-K
R$ 373,00
1 KG
R$ 429,00
9 KG
R$ 1.917,00
20 KG
R$ 2.833,00
R$ 373,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W257206-SAMPLE-K
R$ 373,00
1 KG
R$ 429,00
9 KG
R$ 1.917,00
20 KG
R$ 2.833,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)4CO2(CH2)5CH3
Número CAS:
Peso molecular:
200.32
Número FEMA:
2572
Número CE:
Conselho da Europa nº:
316
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.066
NACRES:
NA.21
R$ 373,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥97%
índice de refração
n20/D 1.424 (lit.)
p.e.
245-246 °C (lit.)
pf
−55 °C (lit.)
densidade
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
green; vegetable; fruity
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCOC(=O)CCCCC
InChI
1S/C12H24O2/c1-3-5-7-9-11-14-12(13)10-8-6-4-2/h3-11H2,1-2H3
chave InChI
NCDCLPBOMHPFCV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Hexyl hexanoate is one of the main flavor components of passion fruit[1] and apples.[2]
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
210.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
99 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Nonanal 95%
Sigma-Aldrich
N30803
Nonanal
Ocimene mixture of isomers, stabilized, ≥90%
Sigma-Aldrich
W353901
Ocimene
1-Hexanol anhydrous, ≥99%
Sigma-Aldrich
471402
1-Hexanol
1-Hexanol analytical standard
Supelco
73117
1-Hexanol
The volatile constituents of passion fruit juice.
Hiu DN & Scheuer PJ
Journal of Food Science, 26(6), 557-563 (1961)
Volatile production and fruit quality during development of superficial scald in Red Delicious apples
Paliyath G, et al.
Food Research International, 30(2), 95-103 (1997)
Zhilin Zhang et al.
Journal of insect science (Online), 14 (2014-12-21)
The morphological structure of the metathoracic scent glands (MTGs) in Adelphocoris suturalis was observed by utilizing scanning electron microscope (SEM). Also, the secretions of MTGs in male and female were analyzed by using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). The result showed
Rachel S Leisso et al.
Physiologia plantarum, 153(2), 204-220 (2014-06-20)
'Soggy breakdown' (SB) is an internal flesh disorder of 'Honeycrisp' apple (Malus × domestica Borkh.) fruit that occurs during low temperature storage. The disorder is a chilling injury (CI) in which visible symptoms typically appear after several weeks of storage