C121509
Cystamine dihydrochloride
96%
Sinônimo(s):
2,2′-Diaminodiethyl disulfide dihydrochloride, 2,2′-Dithiobis(ethylamine) dihydrochloride, Decarboxycystine dihydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
96%
forma
powder
pf
217-220 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Cl[H].NCCSSCCN
InChI
1S/C4H12N2S2.2ClH/c5-1-3-7-8-4-2-6;;/h1-6H2;2*1H
chave InChI
YUFRRMZSSPQMOS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Artigos
Uncover properties and applications of the cysteine protease papain and find inhibitors, substrates, and other papain products.