739294
3-Amino-1-propanethiol hydrochloride
technical grade
Sinônimo(s):
(3-Mercaptopropyl)ammonium chloride
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Formulário
solid
pf
80-85 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NCCCS
InChI
1S/C3H9NS.ClH/c4-2-1-3-5;/h5H,1-4H2;1H
chave InChI
GMEDUXHKSSWXSL-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.