Documentos Principais
M12002
Sigma-Aldrich
1-Methoxy-1,3-butadiene
95%
Sinônimo(s):
1,3-Butadienyl methyl ether, 1-Methoxy-1,3-butadiene, 1-Methoxybutadiene, 4-Methoxy-1,3-butadiene
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.556,00
5 G
R$ 5.009,00
R$ 1.556,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.556,00
5 G
R$ 5.009,00
About This Item
Fórmula linear:
CH2=CHCH=CHOCH3
Número CAS:
Peso molecular:
84.12
Beilstein:
1420823
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.556,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.464 (lit.)
p.e.
91 °C (lit.)
densidade
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CO\C=C\C=C
InChI
1S/C5H8O/c1-3-4-5-6-2/h3-5H,1H2,2H3/b5-4+
chave InChI
KOCUMXQOUWPSLK-SNAWJCMRSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
21.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-6 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)