Documentos Principais
8.14551
Sigma-Aldrich
2-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadiene
for synthesis
Sinônimo(s):
2-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadiene
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3SiOC4H5
Número CAS:
Peso molecular:
142.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
350 °C
p.e.
124 °C/1013 hPa
temperatura de transição
flash point 12 °C
densidade
0.82 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Si](OC(=C)C=C)(C)(C)C
InChI
1S/C7H14OSi/c1-6-7(2)8-9(3,4)5/h6H,1-2H2,3-5H3
chave InChI
JOAPBVRQZQYKMS-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.816 - 0.823
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
53.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
12 °C