Documentos Principais
495956
Sigma-Aldrich
trans-3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-N,N-dimethyl-1,3-butadien-1-amine
90%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 3.344,00
R$ 3.344,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 3.344,00
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3CSi(CH3)2OC(=CH2)CH=CHN(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
227.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 3.344,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
90%
índice de refração
n20/D 1.493 (lit.)
p.e.
234 °C (lit.)
densidade
0.878 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(=C(\[H])C(=C)O[Si](C)(C)C(C)(C)C)N(C)C
InChI
1S/C12H25NOSi/c1-11(9-10-13(5)6)14-15(7,8)12(2,3)4/h9-10H,1H2,2-8H3/b10-9+
chave InChI
NSCKABIMFIKUEF-MDZDMXLPSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
199.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
93 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Preparation and Diels-Alder Reactivity of 1-Amino-3-siloxy-1,3-butadienes.
Kozmin SA and Rawal VH.
The Journal of Organic Chemistry, 62(16), 5252-5253 (1997)