Documentos Principais
227226
Sigma-Aldrich
1-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadiene
98%
Sinônimo(s):
(1,3-Butadien-1-yloxy)trimethylsilane, (1,3-Butadienyloxy)trimethylsilane, (Butadienyloxy)trimethylsilane, 1-(Trimethylsiloxy)butadiene, 1-[(Trimethylsilyl)oxy]-1,3-butadiene, 1-[(Trimethylsilyl)oxy]butadiene
Selecione um tamanho
10 G
R$ 1.535,00
50 G
R$ 4.714,00
R$ 1.535,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 G
R$ 1.535,00
50 G
R$ 4.714,00
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3SiOCH=CHCH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
142.27
Beilstein:
1902024
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.535,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.448 (lit.)
p.e.
131 °C (lit.)
densidade
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)O\C=C\C=C
InChI
1S/C7H14OSi/c1-5-6-7-8-9(2,3)4/h5-7H,1H2,2-4H3/b7-6+
chave InChI
UQGOYQLRRBTVFM-VOTSOKGWSA-N
Descrição geral
Mechanism of Diels-Alder reaction between 1-(trimethylsiloxy)-1,3-butadiene and 4,6-dinitrobenzofuroxan has been studied using state-of-the-art computational methods[1].
Aplicação
1-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadiene is commonly employed as diene in the Diels-Alder reaction.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
77.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
25 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Mats Linder et al.
Organic letters, 14(1), 118-121 (2011-12-01)
The stepwise Diels-Alder reaction between 1-trimethylsiloxy-1,3-butadiene and 4,6-dinitrobenzofuroxan is explored using state-of-the-art computational methods. The results support a stepwise mechanism via a persistent intermediate, however, not the one previously reported (Lakhdar et al., Chem. Eur. J.2007, 16, 5681) but a