I0631
Imidodiphosphate sodium salt
≥97%
Sinônimo(s):
Tetrasodium imidodiphosphate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97%
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=P([O-])([O-])NP([O-])([O-])=O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
InChI
1S/H5NO6P2.4Na/c2-8(3,4)1-9(5,6)7;;;;/h(H5,1,2,3,4,5,6,7);;;;/q;4*+1/p-4
chave InChI
KDZOOFFPQVQSQG-UHFFFAOYSA-J
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3