Documentos Principais
723258
Sigma-Aldrich
5-Fluorouracil-2-13C,15N2
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CC3H3F15N2O2
Peso molecular:
133.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Ensaio
99% (CP)
Formulário
solid
pf
282-286 °C (dec) (lit.)
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
FC1=C[15NH][13C](=O)[15NH]C1=O
InChI
1S/C4H3FN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9)/i4+1,6+1,7+1
chave InChI
GHASVSINZRGABV-XZQGXACKSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)