144797
Nitrilotris(methylene)triphosphonic acid solution
50 wt. % in H2O
Sinônimo(s):
Nitrilotri(methylphosphonic acid) solution
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
concentração
50 wt. % in H2O
Impurezas
10-20% aqueous inorganic acids
pH
0.46
densidade
1.3 g/mL at 25 °C
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
OP(O)(=O)CN(CP(O)(O)=O)CP(O)(O)=O
InChI
1S/C3H12NO9P3/c5-14(6,7)1-4(2-15(8,9)10)3-16(11,12)13/h1-3H2,(H2,5,6,7)(H2,8,9,10)(H2,11,12,13)
chave InChI
YDONNITUKPKTIG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?