H4530
7-Hydroxyflavone
≥98%
Sinônimo(s):
7-Hydroxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, NSC 94258
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98%
pf
245-247 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc2C(=O)C=C(Oc2c1)c3ccccc3
InChI
1S/C15H10O3/c16-11-6-7-12-13(17)9-14(18-15(12)8-11)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,16H
chave InChI
MQGPSCMMNJKMHQ-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
mouse ... Hexa(15211)
rat ... Ar(24208) , Gabra2(29706)
Aplicação
- Acting as a biologically valuable acceptor in O-glycosidation reactions
- Involved in synthesis of fully phosphorylated flavones for use as pancreatic cholesterol esterase inhibitors
- For O-methylation with di-Me carbonate
- Linked by a polymethylene chain for synthesis of α1-adrenoceptor antagonists
- Involved in Baylis-Hillman reactions
- Involved in phase-transfer catalyzed glucosylation for synthesis of glucosylated flavonoids
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?