42251
Apigenin
analytical standard
Sinônimo(s):
4′,5,7-Trihydroxyflavone, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4-benzopyrone
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
>300 °C (lit.)
aplicação(ões)
food and beverages
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)13-7-12(19)15-11(18)5-10(17)6-14(15)20-13/h1-7,16-18H
chave InChI
KZNIFHPLKGYRTM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Apigenin can be found in a wide range of medicinal plants such as Achillea sp., Chamomilla sp., Equisetum sp., Mentha sp., Salix sp., Salvia sp., Silybum sp., Thymus sp., Verbascum sp.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?