Documentos Principais
40862
Supelco
Flavone
analytical standard
Sinônimo(s):
2-Phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, 2-Phenylchromone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H10O2
Número CAS:
Peso molecular:
222.24
Beilstein:
157598
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
pf
94-97 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C=C(Oc2ccccc12)c3ccccc3
InChI
1S/C15H10O2/c16-13-10-15(11-6-2-1-3-7-11)17-14-9-5-4-8-12(13)14/h1-10H
chave InChI
VHBFFQKBGNRLFZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)