This stated origin of this product is synthetic organic.
F2003
Flavone
≥99.0%
Sinônimo(s):
2-Phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, 2-Phenylchromone
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
≥99.0%
Formulário
powder
pf
94-97 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C=C(Oc2ccccc12)c3ccccc3
InChI
1S/C15H10O2/c16-13-10-15(11-6-2-1-3-7-11)17-14-9-5-4-8-12(13)14/h1-10H
chave InChI
VHBFFQKBGNRLFZ-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ADORA3(140) , ANPEP(290) , CYP1A2(1544)
mouse ... Hexa(15211)
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369) , Ar(24208) , Gabra2(29706)
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
-
Is the origin of flavone F2003 natural or synthetic?
1 answer-