Documentos
E29508
Sigma-Aldrich
2-Ethyl-1-hexylamine
98%
Sinônimo(s):
β-Ethylhexylamine, 1-Amino-2-ethylhexane, 2-Ethyl-1-aminohexane, 2-Ethyl-1-hexanamine, 2-Ethylhexanamine, 2-Ethylhexylamine
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2NH2
Número CAS:
Peso molecular:
129.24
Beilstein:
1209249
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
1.2 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
98%
forma
liquid
temperatura de autoignição
563 °F
índice de refração
n20/D 1.431 (lit.)
pb
169 °C (lit.)
pf
−76 °C (lit.)
densidade
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(CC)CN
InChI
1S/C8H19N/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h8H,3-7,9H2,1-2H3
chave InChI
LTHNHFOGQMKPOV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
122.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
50 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6