464503
2-Decyl-1-tetradecanol
97%
Sinônimo(s):
2-Decyl-1-tetradecanol, 2-Decylmyristyl alcohol, 2-Decyltetradecanol, 2-Decyltetradecyl alcohol, 2-Dodecyl-1-dodecanol, Decyltetradecanol, Decyltetradecyl alcohol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.457 (lit.)
pb
271-275 °C/33 mmHg (lit.)
pf
17-20 °C (lit.)
densidade
0.842 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCC(CO)CCCCCCCCCC
InChI
1S/C24H50O/c1-3-5-7-9-11-13-14-16-18-20-22-24(23-25)21-19-17-15-12-10-8-6-4-2/h24-25H,3-23H2,1-2H3
chave InChI
CAYHVMBQBLYQMT-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
410.0 °F - open cup
Ponto de fulgor (°C)
210 °C - open cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves