D201146
Dioctylamine
97%
Sinônimo(s):
Di-n-Octylamine, N,N-Dioctylamine, N-Octyl-1-octanamine, N-n-Octyl-n-octylamine
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
8.3 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.01 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.4432 (lit.)
p.e.
297-298 °C (lit.)
pf
13-16 °C (lit.)
densidade
0.799 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCNCCCCCCCC
InChI
1S/C16H35N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-16-14-12-10-8-6-4-2/h17H,3-16H2,1-2H3
chave InChI
LAWOZCWGWDVVSG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Ionic liquids based on the tetra-alkyl-dimethylguanidinium cation [1]
- N-(2,5-di-tert-butylphenyl)perylene-3,4-dicarboximide based perylene photosensitizers.[2]
It can be also employed as a surfactant in the shape-controlled synthesis of some nanoparticles.[3]
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?