CRM47801
Grain FAME Mix
certified reference material, in dichloromethane, ampule of 1 mL
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
forma
liquid
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
ampule of 1 mL
concentração
in dichloromethane
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
food and beverages
formato
multi-component solution
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Aplicação
Outras notas
Informações legais
Analito
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
GCxGC excels in compound resolution, making it indispensable in analytical chemistry for complex samples.