126802
Heptylamine
99%
Sinônimo(s):
1-Aminoheptane
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.424 (lit.)
pb
154-156 °C (lit.)
densidade
0.777 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCN
InChI
1S/C7H17N/c1-2-3-4-5-6-7-8/h2-8H2,1H3
chave InChI
WJYIASZWHGOTOU-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
111.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
44 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter