M2435
c-Myc Peptide
≥97%, lyophilized powder
Sinônimo(s):
c-Myc tag
About This Item
Produtos recomendados
product name
c-Myc Peptide, lyophilized powder
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
Ensaio
≥97%
forma
lyophilized powder
peso molecular
1203.3 Da
concentração
5-10 μg/mL (Suggested working concentration to compete out the binding of c-Myc)
técnica(s)
protein extraction: suitable
temperatura de armazenamento
−20°C
Amino Acid Sequence
Descrição geral
Aplicação
Outras notas
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3