467154
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-cysteine methyl ester
97%, for peptide synthesis
Sinônimo(s):
N-Boc-L-cysteine methyl ester
About This Item
Produtos recomendados
product name
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-cysteine methyl ester, 97%
Ensaio
97%
forma
liquid
atividade óptica
[α]22/D +21°, c = 7.5 in chloroform
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
índice de refração
n20/D 1.475 (lit.)
pb
214 °C (lit.)
densidade
1.143 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)[C@H](CS)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H17NO4S/c1-9(2,3)14-8(12)10-6(5-15)7(11)13-4/h6,15H,5H2,1-4H3,(H,10,12)/t6-/m0/s1
chave InChI
NJGIAKIPSDCYAC-LURJTMIESA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup