Documentos Principais
C33204
Sigma-Aldrich
2,6-Diamino-4-chloropyrimidine
98%
Sinônimo(s):
4-Chloro-2,6-diaminopyrimidine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H5ClN4
Número CAS:
Peso molecular:
144.56
Beilstein:
118455
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
powder
pf
199-202 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cc(Cl)nc(N)n1
InChI
1S/C4H5ClN4/c5-2-1-3(6)9-4(7)8-2/h1H,(H4,6,7,8,9)
chave InChI
QJIUMVUZDYPQRT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)