T50202
Tributyltin chloride
96%
Sinônimo(s):
TBTC, Tributylchlorotin
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.492 (lit.)
pb
171-173 °C/25 mmHg (lit.)
densidade
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCC[Sn](Cl)(CCCC)CCCC
InChI
1S/3C4H9.ClH.Sn/c3*1-3-4-2;;/h3*1,3-4H2,2H3;1H;/q;;;;+1/p-1
chave InChI
GCTFWCDSFPMHHS-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
- The synthesis of fluorinated stannanes by reacting with fluorinated alkyl, aryl or vinyl halides using Zn or Cd catalyst via Barbier-type reaction.
- The preparation of γ-hydroxyvinylstannanes, and indol-2-yltributylstannane.
- The conversion of organozirconiums to organostannanes.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
226.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
108 °C - closed cup