Documentos Principais
T56200
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trichloropyrimidine
97%
Selecione um tamanho
25 G
R$ 676,00
R$ 676,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 676,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4HCl3N2
Número CAS:
Peso molecular:
183.42
Beilstein:
118284
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 676,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.57 (lit.)
p.e.
210-215 °C (lit.)
pf
23-25 °C (lit.)
densidade
1.595 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cc(Cl)nc(Cl)n1
InChI
1S/C4HCl3N2/c5-2-1-3(6)9-4(7)8-2/h1H
chave InChI
DPVIABCMTHHTGB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)