I7632
Iodobenzene
98%
Sinônimo(s):
1-Iodobenzene, 4-Iodobenzene, Benzene iodide, Phenyl iodide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.62 (lit.)
pb
188 °C (lit.)
pf
−29 °C (lit.)
densidade
1.823 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Ic1ccccc1
InChI
1S/C6H5I/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
chave InChI
SNHMUERNLJLMHN-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
170.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
77 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Os clientes também visualizaram
Artigos
Our strategy is to synthesize mesoporous carbonaceous materials (“Starbons”) using mesoporous expanded starch as the precursor without the need for a templating agent.