Documentos Principais
652032
Sigma-Aldrich
2,4,5-Trichloropyrimidine
99%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4HCl3N2
Número CAS:
Peso molecular:
183.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.574 (lit.)
densidade
1.6001 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cnc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C4HCl3N2/c5-2-1-8-4(7)9-3(2)6/h1H
chave InChI
GIKMWFAAEIACRF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>229.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 109.9 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Suman Rao et al.
Cell chemical biology, 26(6), 818-829 (2019-04-16)
Covalent kinase inhibitors, which typically target cysteine residues, represent an important class of clinically relevant compounds. Approximately 215 kinases are known to have potentially targetable cysteines distributed across 18 spatially distinct locations proximal to the ATP-binding pocket. However, only 40