Documentos Principais
BR65031
BRAND® desiccator ′Novus′
nominal diameter × O.D. × H 150 mm × 215 mm × 233 mm, with knob lid
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.940,00
R$ 1.940,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.940,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104510
NACRES:
NB.43
R$ 1.940,00
Check Cart for Availability
Características
with knob lid
fabricante/nome comercial
BRAND 65031
diâmetro nominal × D.E. × A
150 mm × 215 mm × 233 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Boro 3.3. DIN 12491. Precisely ground flat flanges. Base ring surface studded to improve stability and help prevent cracks. Interchangeable lid.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)