Documentos Principais
BR65043
BRAND® desiccator ′Novus′
nominal diameter × O.D. × H 250 mm × 320 mm × 355 mm, with knob lid
About This Item
Código UNSPSC:
41104510
NACRES:
NB.43
Características
with knob lid
fabricante/nome comercial
BRAND 65043
diâmetro nominal × D.E. × A
250 mm × 320 mm × 355 mm
Descrição geral
Boro 3.3. DIN 12491. Precisely ground flat flanges. Base ring surface studded to improve stability and help prevent cracks. Interchangeable lid.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)