Documentos Principais
BR65824
BRAND® dessicator sealing ring
for nominal size 250 mm
Sinônimo(s):
Accessories, Sealing ring
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 226,00
R$ 226,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 226,00
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.43
R$ 226,00
Check Cart for Availability
Materiais
(polychloroprene)
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 65824
Descrição geral
The BRAND® Desiccator Sealing Ring is a crucial component designed specifically for use with PC/PP desiccators. This sealing ring ensures an airtight fit, enhancing the efficiency of moisture control within your desiccation system.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)