Documentos Principais
BR65643
BRAND® desiccator ′Novus′ lid with knob
nominal diameter × O.D. × H 250 mm × 320 mm × 115 mm, with knob lid
Sinônimo(s):
Accessories, Lids
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.453,00
R$ 1.453,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.453,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104510
NACRES:
NB.43
R$ 1.453,00
Check Cart for Availability
Características
with knob lid
fabricante/nome comercial
BRAND 65643
diâmetro nominal × D.E. × A
250 mm × 320 mm × 115 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Crafted with high-quality materials, this lid features a robust knob for easy handling and secure sealing. Specifically designed for use with BRAND® glass desiccators, providing a perfect fit.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)