Documentos Principais
BR65738
BRAND® desiccator ′Novus′ lid with socket NS 24/29
nominal diameter × O.D. × H 200 mm × 270 mm × 93 mm, joint: 24/29
Sinônimo(s):
Accessories, Lids
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.781,00
R$ 1.781,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.781,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104510
NACRES:
NB.43
R$ 1.781,00
Check Cart for Availability
Junta
joint: 24/29
Características
lid with socket
fabricante/nome comercial
BRAND 65738
diâmetro nominal × D.E. × A
200 mm × 270 mm × 93 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Crafted with high-quality materials, this lid features a robust knob for easy handling and secure sealing. Specifically designed for use with BRAND® glass desiccators, providing a perfect fit. Specifically designed for use with BRAND® glass desiccators, providing a perfect fit.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)